4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7794-1G OR7794-10G OR7794-5G
APOSOR7794-1GEA 62.9 EUR
APOSOR7794-1G APOSOR7794-10G APOSOR7794-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Formule: C₇H₈N₂O₄S
Smeltpunt: 194…196 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00718367
CAS nummer: 21731-56-6