N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7797-1G OR7797-5G OR7797-25G
APOSOR7797-1GEA 231 EUR
APOSOR7797-1G APOSOR7797-5G APOSOR7797-25G
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₄S
Smeltpunt: 178…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037967
CAS nummer: 849035-94-5