1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine
OR7799-1G OR7799-25G OR7799-5G
APOSOR7799-1GEA 62.9 EUR
APOSOR7799-1G APOSOR7799-25G APOSOR7799-5G
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂S
MW: 240.33 g/mol
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03648601
CAS nummer: 187669-60-9