5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7802-1G OR7802-5G
APOSOR7802-1GEA 366 EUR
APOSOR7802-1G APOSOR7802-5G
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₆H₇BrN₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781219
CAS nummer: 59549-52-9