4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7805-1G OR7805-5G OR7805-25G
APOSOR7805-1GEA 143 EUR
APOSOR7805-1G APOSOR7805-5G APOSOR7805-25G
4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇N₃O₂
Smeltpunt: 205…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037972
CAS nummer: 114474-26-9