Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7815-1G OR7815-5G OR7815-25G
APOSOR7815-1GEA 144 EUR
APOSOR7815-1G APOSOR7815-5G APOSOR7815-25G
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₂O₅
Smeltpunt: 81…86 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00800637
CAS nummer: 22027-52-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III