1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7819-100G OR7819-25G OR7819-5G
APOSOR7819-100GEA 888 EUR
APOSOR7819-100G APOSOR7819-25G APOSOR7819-5G
1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₃N₅
Smeltpunt: 211…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053018
CAS nummer: 4767-32-2