5-Bromo-3-methylindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-3-methyl-1H-indole
OR7820-1G OR7820-25G OR7820-5G
APOSOR7820-1GEA 121 EUR
APOSOR7820-1G APOSOR7820-25G APOSOR7820-5G
5-Bromo-3-methylindole 98%
5-Bromo-3-methylindole
Formule: C₉H₈BrN
Smeltpunt: 76…82 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04038746
CAS nummer: 10075-48-6