3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7822-1G OR7822-5G OR7822-10G
APOSOR7822-1GEA 236 EUR
APOSOR7822-1G APOSOR7822-5G APOSOR7822-10G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₆S₂
Smeltpunt: 283…285 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037979
CAS nummer: 90536-91-7