8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7824-1G OR7824-250MG
APOSOR7824-1GEA 548 EUR
APOSOR7824-1G APOSOR7824-250MG
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037919
CAS nummer: 197507-55-4