3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Methylamino)propanoic acid, N-BOC protected
OR7830-5G OR7830-1G OR7830-25G
APOSOR7830-5GEA 38 EUR
APOSOR7830-5G APOSOR7830-1G APOSOR7830-25G
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
Formule: C₉H₁₇NO₄
Smeltpunt: 59…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03490508
CAS nummer: 124072-61-3