2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7831-1G OR7831-5G OR7831-25G
APOSOR7831-1GEA 287 EUR
APOSOR7831-1G APOSOR7831-5G APOSOR7831-25G
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid 95+%
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid
Formule: C₁₇H₂₃NO₆S
Smeltpunt: 191…193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037974
CAS nummer: 849035-97-8