3-tert-Butoxypropionic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7832-1G OR7832-5G
APOSOR7832-1GEA 271 EUR
APOSOR7832-1G APOSOR7832-5G
3-tert-Butoxypropionic acid 95+%
3-tert-Butoxypropionic acid
Formule: C₇H₁₄O₃
Kookpunt: 70…72 °C/0,22mmHg
Dichtheid: 0,989 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426042
CAS nummer: 21150-73-2