Cyclopentylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7833-1G OR7833-5G
APOSOR7833-1GEA 22 EUR
APOSOR7833-1G APOSOR7833-5G
Cyclopentylboronic acid
Cyclopentylboronic acid
Formule: C₅H₁₁BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01074541
CAS nummer: 63076-51-7