(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7835-1G OR7835-5G OR7835-25G
APOSOR7835-1GEA 287 EUR
APOSOR7835-1G APOSOR7835-5G APOSOR7835-25G
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid
Formule: C₁₀H₉ClO₄S
Smeltpunt: 251…253 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037952
CAS nummer: 849035-82-1