3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-propanoic acid
OR7838-1G
OR7838-250MG
APOSOR7838-1GEA
0
EUR
APOSOR7838-1G
APOSOR7838-250MG
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid 95+%
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid
Formule:
C₁₁H₁₂O₃ Smeltpunt: 144…148 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03102298 CAS nummer: 215057-28-6 |