1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7840-1G OR7840-5G
APOSOR7840-1GEA 96.4 EUR
APOSOR7840-1G APOSOR7840-5G
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Formule: C₁₀H₁₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368225
CAS nummer: 364794-58-1