4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7841-1G OR7841-5G
APOSOR7841-1GEA 296 EUR
APOSOR7841-1G APOSOR7841-5G
4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₃
Smeltpunt: 221…224 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203194
CAS nummer: 392233-82-8