3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7843-1G OR7843-5G
APOSOR7843-1GEA 162 EUR
APOSOR7843-1G APOSOR7843-5G
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₄
Smeltpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426073
CAS nummer: 89694-24-6