1,3,5-Triphenylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7856-1KG OR7856-250G OR7856-50G OR7856-100G
APOSOR7856-1KGEA 395 EUR
APOSOR7856-1KG APOSOR7856-250G APOSOR7856-50G APOSOR7856-100G
1,3,5-Triphenylbenzene
1,3,5-Triphenylbenzene
Formule: C₂₄H₁₈
Kookpunt: 460 °C
Smeltpunt: 172…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003060
CAS nummer: 612-71-5
EINECS: 210-318-3