5-Isopropyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-a][1,4]benzodiazepine-4-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7860-1G OR7860-5G
APOSOR7860-1GEA 231 EUR
APOSOR7860-1G APOSOR7860-5G
5-Isopropyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-a][1,4]benzodiazepine-4-carboxylic acid 95+%
5-Isopropyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-a][1,4]benzodiazepine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01765636
CAS nummer: 849924-95-4