3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7861-1G OR7861-5G OR7861-25G
APOSOR7861-1GEA 186 EUR
APOSOR7861-1G APOSOR7861-5G APOSOR7861-25G
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid
Formule: C₉H₁₃NO₂
Smeltpunt: 91…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00232890
CAS nummer: 395090-68-3