3-Methylsulphonylphenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7865-1G OR7865-250MG
APOSOR7865-1GEA 296 EUR
APOSOR7865-1G APOSOR7865-250MG
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
Formule: C₉H₁₀O₄S
Smeltpunt: 95…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426066
CAS nummer: 1877-64-1