2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7869-10G OR7869-1G OR7869-5G
APOSOR7869-10GEA 1060 EUR
APOSOR7869-10G APOSOR7869-1G APOSOR7869-5G
2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid 95+%
2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid
Formule: C₁₅H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203184
CAS nummer: 178617-49-7