(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7870T-25G OR7870T-5G
APOSOR7870T-25GEA 171 EUR
APOSOR7870T-25G APOSOR7870T-5G
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
Formule: C₉H₁₂O₆
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00010552
CAS nummer: 15042-01-0