4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7881-1G OR7881-5G
APOSOR7881-1GEA 211 EUR
APOSOR7881-1G APOSOR7881-5G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Formule: C₁₂H₁₃N₃O₂
Smeltpunt: 103…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319482
CAS nummer: 387350-86-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III