Pyridazine-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7883-1G OR7883-100MG OR7883-250MG
APOSOR7883-1GEA 54.2 EUR
APOSOR7883-1G APOSOR7883-100MG APOSOR7883-250MG
Pyridazine-4-carboxylic acid
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011576
CAS nummer: 50681-25-9