8-Bromoquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7885-25G OR7885-5G
APOSOR7885-25GEA 65.8 EUR
APOSOR7885-25G APOSOR7885-5G
8-Bromoquinoline 98%
8-Bromoquinoline
Formule: C₉H₆BrN
Kookpunt: 112…113 °C/0,5mmHg
Dichtheid: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191859
CAS nummer: 16567-18-3