4-Thiazolecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7886-25G OR7886-5G
APOSOR7886-25GEA 87.6 EUR
APOSOR7886-25G APOSOR7886-5G
4-Thiazolecarboxylic acid
4-Thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₂S
Smeltpunt: 196…199 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00623589
CAS nummer: 3973-08-8