4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-[3-(Thien-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
OR7887-1G OR7887-5G OR7887-250MG
APOSOR7887-1GEA 278 EUR
APOSOR7887-1G APOSOR7887-5G APOSOR7887-250MG
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃S
Smeltpunt: 87…90 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03426087
CAS nummer: 849925-06-0