Dimedone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7890-100G OR7890-1KG OR7890-250G
APOSOR7890-100GEA 22 EUR
APOSOR7890-100G APOSOR7890-1KG APOSOR7890-250G
Dimedone 98%
Dimedone
Formule: C₈H₁₂O₂
Kookpunt: 164…166 °C
Smeltpunt: 146…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001588
CAS nummer: 126-81-8
EINECS: 204-804-4