2-Bromoaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7896-100G OR7896-25G
APOSOR7896-100GEA 51.2 EUR
APOSOR7896-100G APOSOR7896-25G
2-Bromoaniline 98%
2-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
Kookpunt: 229 °C
Smeltpunt: 29…31 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007632
CAS nummer: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III