1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7897-1G OR7897-5G
APOSOR7897-1GEA 162 EUR
APOSOR7897-1G APOSOR7897-5G
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Formule: C₁₄H₁₄N₂OS
Smeltpunt: 191…197 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00060457
CAS nummer: 65069-53-6
UN: 3335
ADR: 9,III