N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7899-25G OR7899-5G
APOSOR7899-25GEA 408 EUR
APOSOR7899-25G APOSOR7899-5G
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Formule: C₁₃H₂₁NO₂
MW: 223.32 g/mol
Kookpunt: 90…92 °C/0.05mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051599
CAS nummer: 61190-10-1