1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7900-1G OR7900-5G
APOSOR7900-1GEA 118 EUR
APOSOR7900-1G APOSOR7900-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₂
Smeltpunt: 79…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027711
CAS nummer: 942474-51-3