5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7905-1G OR7905-5G
APOSOR7905-1GEA 22 EUR
APOSOR7905-1G APOSOR7905-5G
5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
Formule: C₄H₅BrN₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03452780
CAS nummer: 823-89-2