2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7909-1G OR7909-5G
APOSOR7909-1GEA 278 EUR
APOSOR7909-1G APOSOR7909-5G
2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 95+%
2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Formule: C₁₁H₉ClN₂O
MW: 220.66 g/mol
Smeltpunt: 127…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426059
CAS nummer: 27794-03-2