Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7911-100MG OR7911-500MG
APOSOR7911-100MGEA 83.3 EUR
APOSOR7911-100MG APOSOR7911-500MG
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₇N₃O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570795
CAS nummer: 52047-16-2