Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7914-1G OR7914-5G OR7914-25G
APOSOR7914-1GEA 29.2 EUR
APOSOR7914-1G APOSOR7914-5G APOSOR7914-25G
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClNO₂
Smeltpunt: 179…181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039173
CAS nummer: 17841-68-8