Methyl-1H-indene-3-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7915-1G OR7915-250MG
APOSOR7915-1GEA 541 EUR
APOSOR7915-1G APOSOR7915-250MG
Methyl-1H-indene-3-carboxylate 95+%
Methyl-1H-indene-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037885
CAS nummer: 39891-79-7