[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7917-1G OR7917-5G OR7917-25G
APOSOR7917-1GEA 287 EUR
APOSOR7917-1G APOSOR7917-5G APOSOR7917-25G
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formule: C₈H₁₁ClN₂O₂S
MW: 234.71 g/mol
Smeltpunt: 137…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037956
CAS nummer: 849035-85-4