2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7920-1G OR7920-5G OR7920-250MG OR7920-500MG
APOSOR7920-1GEA 834 EUR
APOSOR7920-1G APOSOR7920-5G APOSOR7920-250MG APOSOR7920-500MG
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Formule: C₈H₁₄Cl₂N₂O
MW: 225.12 g/mol
Smeltpunt: 117…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03452713
CAS nummer: 784189-95-3