4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7923-1G OR7923-5G OR7923-25G
APOSOR7923-1GEA 210 EUR
APOSOR7923-1G APOSOR7923-5G APOSOR7923-25G
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426044
CAS nummer: 60481-02-9