1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7924-250MG OR7924-1G
APOSOR7924-250MGEA 33.7 EUR
APOSOR7924-250MG APOSOR7924-1G
1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine 95+%
1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine
Formule: C₂₂H₂₇N₃O
Smeltpunt: 169…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319213
CAS nummer: 396682-63-6