1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7925-1G OR7925-5G OR7925-25G
APOSOR7925-1GEA 186 EUR
APOSOR7925-1G APOSOR7925-5G APOSOR7925-25G
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine 95+%
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine
Formule: C₂₃H₂₉N₃O
Smeltpunt: 156…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00214533
CAS nummer: 394653-85-1