3-tert-Butoxypropanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7930-1G OR7930-5G
APOSOR7930-1GEA 128 EUR
APOSOR7930-1G APOSOR7930-5G
3-tert-Butoxypropanenitrile
3-tert-Butoxypropanenitrile
Formule: C₇H₁₃NO
Kookpunt: 62 °C/6,75mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037897
CAS nummer: 99764-73-5