4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7931-100G OR7931-25G
APOSOR7931-100GEA 22 EUR
APOSOR7931-100G APOSOR7931-25G
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₈O₃S
Smeltpunt: 155…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216485
CAS nummer: 5398-77-6