1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7942-25G OR7942-5G OR7942-1G
APOSOR7942-25GEA 1270 EUR
APOSOR7942-25G APOSOR7942-5G APOSOR7942-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone
Formule: C₁₈H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037914
CAS nummer: 7469-86-5