1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7943-10G OR7943-5G OR7943-1G
APOSOR7943-10GEA 610 EUR
APOSOR7943-10G APOSOR7943-5G APOSOR7943-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037913
CAS nummer: 73100-63-7