2,4-Dimethylthiophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-m-xylene, 2,4-Dimethylbenzenethiol
OR7946-100G OR7946-25G OR7946-5G
APOSOR7946-100GEA 128 EUR
APOSOR7946-100G APOSOR7946-25G APOSOR7946-5G
2,4-Dimethylthiophenol 95%
2,4-Dimethylthiophenol
Formule: C₈H₁₀S
Kookpunt: 207…208 °C
Dichtheid: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00010019
CAS nummer: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
UN: 1993
ADR: 3,III